AuftragsverfolgungKontakt
Rührstäbe | Avantor
Rührstäbe
Stirring rods, glass, with fused ends, Glas, 6 mm, 150 mm
Artikelnr. HECH42850018
Rührstäbe
Artikelnr. HECH42850018
Rührstäbe
Rührstäbe
Stirring rods, glass, with fused ends, Glas, 6 mm, 150 mm
Preis
19,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
AR-Glas®. Mit verschmolzenen Enden.
Spezifikationen
  • Ø:
    6 mm
  • Bezeichnung:
    Stirring rods, glass, with fused ends
  • Länge:
    150 mm
  • Material:
    Glas
  • Seq:
    013
  • Cat. No.:
    HECH42850018