ContactUsLinkComponent
IntelliDoX-Dockingmodul (das “Modul”) für Gasdetektor BW Solo. Automatische Test- und Kalibrierstation. Erweiterbar auf bis zu fünf Module, jedes mit eigenem LCD-Bildschirm und Tastatur zum unabhängigen Betrieb. 1 * 1 ST
Artikelnr. BWTEDX-SOLO
Lieferant:  BW TECHNOLOGIES
IntelliDoX-Dockingmodul (das “Modul”) für Gasdetektor BW Solo. Automatische Test- und Kalibrierstation. Erweiterbar auf bis zu fünf Module, jedes mit eigenem LCD-Bildschirm und Tastatur zum unabhängigen Betrieb. 1 * 1 ST
Artikelnr. BWTEDX-SOLO
Lieferant:  BW TECHNOLOGIES
Frequently Bought Together