ContactUsLinkComponent
Gaswarngerät BW Solo (NH3) - LiteAbmessungen: 7,0 x 6,7 x 3,6 (4,1) cm, Sensormodelle der 1-Serie(4-Serie). LCD Display: Echtzeitab lesung von Gaskonzentrationen und Batteriestatus. Alarme: Optisch, Vibration und akustisch (95 dB). Alarmgrenzen eins 1 * 1 ST
Artikelnr. BWTEBWS2-A-Y
Lieferant:  BW TECHNOLOGIES
Gaswarngerät BW Solo (NH3) - LiteAbmessungen: 7,0 x 6,7 x 3,6 (4,1) cm, Sensormodelle der 1-Serie(4-Serie). LCD Display: Echtzeitab lesung von Gaskonzentrationen und Batteriestatus. Alarme: Optisch, Vibration und akustisch (95 dB). Alarmgrenzen eins 1 * 1 ST
Artikelnr. BWTEBWS2-A-Y
Lieferant:  BW TECHNOLOGIES
Frequently Bought Together