ContactUsLinkComponent
Gaswarngerät BW Solo (CO-H2 resistant) - Lite Abmessungen: 7,0 x 6,7 x 3,6 (4,1) cm, Sensormodelle der 1-Serie(4-Serie). LCD Displa y: Echtzeitablesung von Gaskonzentrationen und Batteriestatus. Alarme: Optisch, Vibration und akustisch (95 dB). Alar 1 * 1 ST
Artikelnr. BWTEBWS2-M2-Y
Lieferant:  BW TECHNOLOGIES
Gaswarngerät BW Solo (CO-H2 resistant) - Lite Abmessungen: 7,0 x 6,7 x 3,6 (4,1) cm, Sensormodelle der 1-Serie(4-Serie). LCD Displa y: Echtzeitablesung von Gaskonzentrationen und Batteriestatus. Alarme: Optisch, Vibration und akustisch (95 dB). Alar 1 * 1 ST
Artikelnr. BWTEBWS2-M2-Y
Lieferant:  BW TECHNOLOGIES
Frequently Bought Together