VISCOSITY STANDARD GENERAL 4599 MPA.S 1 * 500 mL
Artikelnr. PARGS2000
Lieferant: PARAGON SCIENTIFIC
Frequently Bought Together
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Weithalsflaschen mit Schraubverschluss, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Lieferant: VWR Collection
Ethanol absolut ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM®, Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Lieferant: VWR Collection
Allgemeine Viskositätsstandards
Lieferant: VWR Chemicals
VWR® Gesichtstücher
Lieferant: VWR Collection
Ethanol 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
VWR®, Nitrilhandschuhe
Lieferant: VWR Collection
Einwegspritzen, dreiteilig, HENKE-JECT®
Lieferant: HENKE SASS WOLF