VISCOSITY STANDARD GENERAL 71.11 MPA.S 1 * 500 mL
Artikelnr. PARGN44
Lieferant: PARAGON SCIENTIFIC
Frequently Bought Together
pH buffer solutions
Lieferant: Mettler - Toledo
Pufferlösungen, Certipur®, farbcodiert, Supelco®
Lieferant: Merck
VWR® AVS TITRINORM Pufferlösungen, 20 °C
Lieferant: VWR Chemicals
Pufferlösungen in Beuteln, Certipur® , Supelco®
Lieferant: Merck
Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung, Supelco®
Lieferant: Merck
Leitfähigkeitsstandards bei 25 °C, Kaliumchloridlösungen
Lieferant: VWR Chemicals
Pufferlösung, Ready to Use
Lieferant: WTW
Leitfähigkeitsstandardlösungen
Lieferant: VWR Chemicals
pH Standard Solutions, IUPAC, Certified
Lieferant: Hach