VISCOSITY STANDARD GENERAL 20.4 MPA.S 1 * 500 mL
Catalog # PARGN14
Supplier: PARAGON SCIENTIFIC
Frequently Bought Together
Pufferlösungen, Certipur®, farbcodiert, Supelco®
Supplier: Merck
pH buffer solutions
Supplier: Mettler - Toledo
Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung
Supplier: HAMILTON BONADUZ
VWR® AVS TITRINORM Pufferlösungen, 20 °C
Supplier: VWR Chemicals
Buffer solutions
Supplier: Mettler - Toledo
Pufferlösungen in Beuteln, Certipur® , Supelco®
Supplier: Merck
pH-Pufferlösungen, farbkodiert
Supplier: Hach
Kupfer-Standardlösung, 1000 mg/L Cu in 5%iger Salpetersäure (aus Cu) Specpure® Standard für die ICP
Supplier: Thermo Fisher Scientific
pH Standard Solutions, IUPAC, Certified
Supplier: Hach