Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
VISCOSITY STANDARD GENERAL 14.42 MPA.S 1 * 500 mL
Artikelnr. PARGN10
Lieferant:
PARAGON SCIENTIFIC
Zertifikate
Bild vergrößern
VISCOSITY STANDARD GENERAL 14.42 MPA.S 1 * 500 mL
Artikelnr. PARGN10
Lieferant:
PARAGON SCIENTIFIC
Zertifikate
Zugehörige Informationen
Dokumentation
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Dokumentation
Frequently Bought Together
Kaliumhydrogenphthalat, Certipur® Reag. USP, Reag. Ph. Eur. volumetrischer Standard, sekundäres Referenzmaterial zur Alkaligehaltsmessung, Supelco®
Lieferant: Merck
Nitrat-Standardlösung, 1.000 mg/l Nitrat in Wasser (aus NaNO<sub>3</sub>) Certipur®, Supelco®
Lieferant: Merck
Pufferlösungen, Certipur®, farbcodiert, Supelco®
Lieferant: Merck
Pufferlösung, Ready to Use
Lieferant: WTW
VWR® AVS TITRINORM Pufferlösungen, 20 °C
Lieferant: VWR Chemicals
Pararosaniline -Lösung Reag. Ph. Eur. 1062201, entfärbt
Lieferant: VWR Chemicals
Leitfähigkeitsstandards bei 25 °C, Kaliumchloridlösungen
Lieferant: VWR Chemicals
Leitfähigkeitsstandardlösungen
Lieferant: VWR Chemicals
Pufferlösungen in Beuteln, Certipur® , Supelco®
Lieferant: Merck
Pufferlösungen, gebrauchsfertig, Referenztemperatur 20 °C, Certipur®, Supelco®
Lieferant: Merck
Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung, Supelco®
Lieferant: Merck