AuftragsverfolgungKontakt
Glasfaser Ringlichter | Avantor
Glasfaser Ringlichter
Ringlicht, ununterbrochen, flexible Länge ca. 1000 mm, int.Ø 81 mm, ext.Ø 106 mm, 40 - 110 mm Arbeitsabstand
Artikelnr. SCOC157081
Glasfaser Ringlichter
Artikelnr. SCOC157081
Glasfaser Ringlichter
Glasfaser Ringlichter
Ringlicht, ununterbrochen, flexible Länge ca. 1000 mm, int.Ø 81 mm, ext.Ø 106 mm, 40 - 110 mm Arbeitsabstand
Preis
955,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Glasfaser Ringlichter sind als Sechspunkt-, Kranzform- oder Dunkelfeldversion mit spezifischen Vorteilen erhältlich. Für alle Ringlichter stehen Adapter für eine Auswahl an Objektivserien zur Verfügung. Ringlichter werden für intensive, homogene und schattenfreie Ausleuchtungen verwendet.
  • Lässt sich mit einer Schraube direkt am Objektiv befestigen
  • Robustes, schwarzes, eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Glasfaserbündel durch eine flexible Metall-PVC Ummantelung geschützt
  • Kräftiges Weißlicht dank der Verwendung von SCHOTT PURAVIS ® Glasfasern
Ringförmige Lichter bieten eine absolut schattenfreie Ausleuchtung. Sechspunktringlichter sind eine kostengünstige Alternative zu kranzförmigen Ringlichtern. Dunkelfeldringlichter bieten die Ausleuchtung von leuchtenden und reflektierenden Oberflächen aus niedrigen Winkeln.
Bestellinformation: Kaltlichtquellen müssen separat bestellt werden.
Lieferumfang: Auslieferung ohne Kaltlichtquelle.
Dokumente
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Ringlicht, ununterbrochen, flexible Länge ca. 1000 mm, int.Ø 81 mm, ext.Ø 106 mm, 40 - 110 mm Arbeitsabstand
  • Seq:
    02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.