AuftragsverfolgungKontakt
Accessories
A 313 Modul, zur Aufbereitung von großvolumigen Laborkolben bis zu 10 L, runde Kolben bis zu 6 L, Erlenmeyerkolben bis zu 5 L, mit 5 Positionen für Injektordüsen, B×T×H: 200×320×20 mm
  MIEL11055970
 :   MIELE
Accessories
  MIEL11055970
 :  MIELE
Accessories
Accessories
A 313 Modul, zur Aufbereitung von großvolumigen Laborkolben bis zu 10 L, runde Kolben bis zu 6 L, Erlenmeyerkolben bis zu 5 L, mit 5 Positionen für Injektordüsen, B×T×H: 200×320×20 mm
1 001,00 €
1 * 1 ST
  • Bezeichnung:
    A 313 Modul, zur Aufbereitung von großvolumigen Laborkolben bis zu 10 L, runde Kolben bis zu 6 L, Erlenmeyerkolben bis zu 5 L, mit 5 Positionen für Injektordüsen, B×T×H: 200×320×20 mm
  • Seq:
    22