PW/I - Einmalmopp - vorgewaschen - gammabestrahlt - doppelt verpackt - bis GMP Reinheitsklasse A/B - bis ISO Reinheitsklasse 5 - 1VE = 5 Stück - inkl. Zertifikat - Maße und Gewicht: 40 x 12 cm | 44 g - Sterilität: gammabestrahlt 1 * 5 ST
PPSA3500347
Frequently Bought Together