EN ISO 20347:2012 OB A E SRC CE zerti?zierung: der schuh ist eine persönliche schutzausrüstung (p.s.a.) und entspricht den für die berufsschuhe anwendbaren anforderungen Licht: 700 gr. pro paar Belüftung der füße: seitliche löcher belüften den fuß ab 1 * 1 PAAR
Artikelnr. BSNCRS030/39
Lieferant: Basan
Frequently Bought Together