AuftragsverfolgungKontakt
Rührstäbe
Rührstäbe
Stirring rods, glass, with fused ends, Glas, 7 mm, 300 mm
Artikelnr. HECH42850066
Rührstäbe
Artikelnr. HECH42850066
Rührstäbe
Rührstäbe
Stirring rods, glass, with fused ends, Glas, 7 mm, 300 mm
Preis
39,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
AR-Glas®. Mit verschmolzenen Enden.
Spezifikationen
  • Ø:
    7 mm
  • Bezeichnung:
    Stirring rods, glass, with fused ends
  • Länge:
    300 mm
  • Material:
    Glas
  • Seq:
    021