FDA-konformer, transparenter LDPE-Beutel, steril, 101,6 µ, für die Entsorgung und den Transfer von Reinraummaterial, die Sammlung vo n Kleidungsstücken und die Abdeckung von Geräten in kontrollierten Umgebungen. Dieser 85 x 100 cm große Beutel mit Se 1 * 50 ST
129-1596
Frequently Bought Together