Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Nylon Wire and Cable Ties

Nylon cable ties, width 3,6 mm, Grün, 14 cm
  BRDY196340
 :   Brady
Nylon Wire and Cable Ties
  BRDY196340
 :  Brady
Nylon Wire and Cable Ties
Nylon Wire and Cable Ties

Nylon cable ties, width 3,6 mm, Grün, 14 cm

 
7,70 €
   
1 * 100 ST
 
 
  • Farbe:
    Grün
  • Bezeichnung:
    Nylon cable ties, width 3,6 mm
  • Länge:
    14 cm
  • Seq:
    03