Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Nylon Wire and Cable Ties | Avantor

Nylon Wire and Cable Ties

Nylon cable ties, width 3,5 mm, Natur, 14 cm
Artikelnr. BRDY196310
Anbieter:   Brady
Nylon Wire and Cable Ties
Artikelnr. BRDY196310
Anbieter:  Brady
Nylon Wire and Cable Ties
Nylon Wire and Cable Ties

Nylon cable ties, width 3,5 mm, Natur, 14 cm

Preis
5,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Farbe:
    Natur
  • Bezeichnung:
    Nylon cable ties, width 3,5 mm
  • Länge:
    14 cm
  • Seq:
    02
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.