Aquarienkästen
Aquariumgefäß, 150×100×150 mm
Artikelnr. MARI4204119
Anbieter: MARIENFELD
Springe zu:
Product Details & Documents
Aquarienkästen für großer Einsatzbereich. Aus Soda-Kalkglas, klar.
- Stärke, dickwandig
- Geschliffener Rand
- Für Anwendungen ohne hohe Anforderungen an thermische Stabilität
Spezifikationen
- Bezeichnung:Aquariumgefäß
- Seq:02
- B×T×H:150×100×150 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.