AuftragsverfolgungKontakt
Probenehmer, MultiThief | Avantor
Probenehmer, MultiThief
Einsatz für MultiThief, Edelstahl 316L, 5 ml
Artikelnr. SAMP1290W-05
Anbieter:   Sampling Systems
Probenehmer, MultiThief
Artikelnr. SAMP1290W-05
Anbieter:  Sampling Systems
Probenehmer, MultiThief
Probenehmer, MultiThief
Einsatz für MultiThief, Edelstahl 316L, 5 ml
Preis
367,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Der MultiThief ist für die mehrstufige Probenahme von frei fließenden Pulvern und Granulaten konzipiert.
  • Variable Probenvolumina bis zu 60 ml
  • Geeignet für frei fließende Pulver und Granulate
  • Kann durch Entfernen von Zellen schnell und einfach ausgetauscht werden
Spezifikationen
  • Volumen:
    5 ml
  • Bezeichnung:
    Einsatz für MultiThief
  • Material:
    Edelstahl 316L
  • Seq:
    06
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.