Laborschalen
10 L (8 kg load), PP, weiß, 480×330×80 mm, —
Catalog # 216-2242
Supplier: MULTIROIR
Jump to:
Product Details & Documents
Auswahl von 5 leichten und stabilen Laborschalen aus strapazierfähigem PP. Für eine Vielzahl von Verwendungszwecken geeignet.
- Lebensmitteltauglich
- Ineinander stapelbar
- Temperaturbeständigkeit: –25 bis +70 °C
- Spülmaschinengeeignet
Glatte, leicht zu reinigende und hygienische Innenflächen.
Specifications
- Außen B×T×H:480×330×80 mm
- Kapazität:10 L (8 kg load)
- Material:PP, weiß
- Seq:04
- Innen B×T×H:—