AuftragsverfolgungKontakt
Laborschalen | Avantor
Laborschalen
4,4 L (3 kg load), PP, weiß, 345×230×70 mm, 275×175×65 mm
Artikelnr. 216-2240
Anbieter:   MULTIROIR
Laborschalen
Artikelnr. 216-2240
Anbieter:  MULTIROIR
Laborschalen
4,4 L (3 kg load), PP, weiß, 345×230×70 mm, 275×175×65 mm
Preis
7,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Auswahl von 5 leichten und stabilen Laborschalen aus strapazierfähigem PP. Für eine Vielzahl von Verwendungszwecken geeignet.
  • Lebensmitteltauglich
  • Ineinander stapelbar
  • Temperaturbeständigkeit: –25 bis +70 °C
  • Spülmaschinengeeignet
Glatte, leicht zu reinigende und hygienische Innenflächen.
Spezifikationen
  • Außen B×T×H:
    345×230×70 mm
  • Kapazität:
    4,4 L (3 kg load)
  • Material:
    PP, weiß
  • Seq:
    02
  • Innen B×T×H:
    275×175×65 mm