AuftragsverfolgungKontakt
Griffinbecher, PP
Griffinbecher, PP
500 ml, 118 mm, 94 mm, 50 ml
Artikelnr. BURK7122-0500
Anbieter:   BURKLE
Griffinbecher, PP
Artikelnr. BURK7122-0500
Anbieter:  BURKLE
Griffinbecher, PP
Griffinbecher, PP
500 ml, 118 mm, 94 mm, 50 ml
Preis
4,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Laborbecher nach DIN 12331 und ISO 7056 (Glas), vielseitig einsetzbar.
  • PP, hochtransparent
  • Aufgedruckte blaue Skala
  • Bruchsicher
Bei der Abnahme größerer Stückzahlen ist ein individueller Aufdruck möglich.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
Documents
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    94 mm
  • Graduierungsintervall:
    50 ml
  • Kapazität:
    500 ml
  • Höhe:
    118 mm
  • Seq:
    05