AuftragsverfolgungKontakt
Rührstäbe
Stirring rods, glass, with fused ends, Glas, 12 mm, 500 mm
Artikelnr. HECH42850084
Rührstäbe
Artikelnr. HECH42850084
Rührstäbe
Rührstäbe
Stirring rods, glass, with fused ends, Glas, 12 mm, 500 mm
Preis
32,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
AR-Glas®. Mit verschmolzenen Enden.
Spezifikationen
  • Ø:
    12 mm
  • Bezeichnung:
    Stirring rods, glass, with fused ends
  • Länge:
    500 mm
  • Material:
    Glas
  • Seq:
    024