AuftragsverfolgungKontakt
Monstercontainer CellStor Pot™ | Avantor
Monstercontainer CellStor Pot™
60 ml, 10% neutral buffered formalin
Artikelnr. CLLPBAF-6000-08A
Anbieter:   CELLPATH
Monstercontainer CellStor Pot™
Artikelnr. CLLPBAF-6000-08A
Anbieter:  CELLPATH
Monstercontainer CellStor Pot™
Monstercontainer CellStor Pot™
60 ml, 10% neutral buffered formalin
Preis
16,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 ST
Product Details & Documents
Prefilled specimen containers.
  • Leak-proof lid for safe transportation and specimen storage
  • With traceable badge number, safety data sheet in the packaging
Spezifikationen
  • Kapazität:
    60 ml
  • Bezeichnung:
    10% neutral buffered formalin
  • Seq:
    02