Green dye to stain live and dead bacteria ?Ex/?Em (with DNA) = 500/520 nm Detect in the FITC channel for flow cytometry and microscope 1 * 100 µl
Artikelnr. 40102.
Lieferant: Biotium
Green dye to stain live and dead bacteria ?Ex/?Em (with DNA) = 500/520 nm Detect in the FITC channel for flow cytometry and microscope 1 * 100 µl
Artikelnr. 40102.
Lieferant: Biotium
Frequently Bought Together
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Teststreifen, Nitrat/Nitrit, Dosatest
Lieferant: VWR Chemicals
Testpapiere pH, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Natriumhydroxid, Plätzchen, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Peroxid-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals
VWR®, Nitrilhandschuhe
Lieferant: VWR Collection
VWR® Gesichtstücher
Lieferant: VWR Collection
pH-Indikatorstäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Testsätze, CSB-Küvettentest, Spectroquant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Einwegspritzen, dreiteilig, HENKE-JECT®
Lieferant: HENKE SASS WOLF