AuftragsverfolgungKontakt
Biological indicators, strips | Avantor
Biological indicators, strips
STRIP CONTROL GST E6: Paper strips inoculated with spores of Geobacillus stearothermophilus (ATCC® 7953) (1 - 5×106 CFU/strip), 100 strips
Artikelnr. 91155.
Anbieter:   LIOFILCHEM
Biological indicators, strips
Artikelnr. 91155.
Anbieter:  LIOFILCHEM
Biological indicators, strips
STRIP CONTROL GST E6: Paper strips inoculated with spores of Geobacillus stearothermophilus (ATCC® 7953) (1 - 5×106 CFU/strip), 100 strips
Preis
677,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Biological indicators for validating the sterilisation using steam sterilisation (autoclaves).
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    STRIP CONTROL GST E6: Paper strips inoculated with spores of Geobacillus stearothermophilus (ATCC® 7953) (1 - 5×106 CFU/strip), 100 strips
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.