AuftragsverfolgungKontakt
Behälter, Weithals | Avantor
Behälter, Weithals
10 L, 110 mm, 325 mm, 232 mm
Artikelnr. BURK1406-1010
Anbieter:   BURKLE
Behälter, Weithals
Artikelnr. BURK1406-1010
Anbieter:  BURKLE
Behälter, Weithals
Behälter, Weithals
10 L, 110 mm, 325 mm, 232 mm
Preis
53,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
HDPE, durchscheinend.
  • Kann dicht verschlossen werden
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit
Lager- oder Transportbehälter Für Flüssigkeiten, Pulver oder Granulate.
Achtung! Bitte beachten: Beim Transport von Flüssigkeiten den Behälter aufrecht halten.
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    232 mm
  • Kapazität:
    10 L
  • Höhe:
    325 mm
  • Hals I-Ø:
    110 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.