Mop systems, HandySorb
Mop system Basic universal pad refills with mop adapter, 74 L, 100 pads/kit
Artikelnr. BRDY150597
Anbieter: Brady
Springe zu:
Product Details & Documents
HandySorb is a unique and practical tool to safely remove spills in a highly efficient and easy way.
Safe spill clean-up: works with inert pads or pillows that can be replaced without ever touching the absorbed fluids
Easy to use: offers 1,83 m reach when fully extended and features a no touch snap-on system for pads
Highly efficient: each pad absorbs in seconds up to 25 times its weight
Spezifikationen
- Kapazität:74 L
- Bezeichnung:Mop system Basic universal pad refills with mop adapter
- Seq:01
- Verpackt:100 pads/kit
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.