AuftragsverfolgungKontakt
Conductivity standards, Supelco® | Avantor
Conductivity standards, Supelco®
Conductivity standard, 25 µmhos/cm, 500 mL
Artikelnr. COND25-500ML
Anbieter:   Merck
Conductivity standards, Supelco®
Artikelnr. COND25-500ML
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
Conductivity standards, Supelco®
Conductivity standard, 25 µmhos/cm, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
77,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
100 µmhos/cm = 100 µS/cm
Zertifizierung: These certified reference materials (CRMs) ares produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025:2005.
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    Conductivity standard
  • Leitfähigkeit:
    25 µmhos/cm
Spezifikationen