Conductivity standards, Supelco®
Conductivity standard, 50 µmhos/cm, 500 mL
Anbieter: Merck
Springe zu:
Product Details & Documents
100 µmhos/cm = 100 µS/cm
Zertifizierung: These certified reference materials (CRMs) ares produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025:2005.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
Spezifikationen
- VE:500 mL
- Bezeichnung:Conductivity standard
- Leitfähigkeit:50 µmhos/cm
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.