Formamide solution, NMR reference standard, Supelco®
Formamide solution, 90% in DMSO-d6 (99.9 atom % D), NMR reference standard, NMR tube size 5 mm x 8 in., 1
Artikelnr. 736201-8IN
Anbieter: Merck
Formamide solution, NMR reference standard, Supelco®
Artikelnr. 736201-8IN
Anbieter: Merck
CAS Nummer:
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
- Konzentration:90% in DMSO-d6 (99.9 atom % D)
- VE:1
- Normen:NMR reference standard
- Bezeichnung:Formamide solution
- Pk Info:NMR tube size 5 mm x 8 in.
- Cat. No.:736201-8IN
- Bezeichnung:Formamide solution
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.