AuftragsverfolgungKontakt
1,4-Dioxane solution, NMR reference standard, Supelco® | Avantor
1,4-Dioxane solution, NMR reference standard, Supelco®
1,4-Dioxane solution, 40% in benzene-d6 (99.6 atom % D), NMR reference standard, NMR tube size 5 mm x 8 in., 1
Artikelnr. 736171-8IN
Anbieter:   Merck
1,4-Dioxane solution, NMR reference standard, Supelco®
Artikelnr. 736171-8IN
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
1,4-Dioxane solution, NMR reference standard, Supelco®
1,4-Dioxane solution, NMR reference standard, Supelco®
1,4-Dioxane solution, 40% in benzene-d6 (99.6 atom % D), NMR reference standard, NMR tube size 5 mm x 8 in., 1
CAS Nummer:  
Preis
358,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Konzentration:
    40% in benzene-d6 (99.6 atom % D)
  • VE:
    1
  • Normen:
    NMR reference standard
  • Bezeichnung:
    1,4-Dioxane solution
  • Pk Info:
    NMR tube size 5 mm x 8 in.
  • Cat. No.:
    736171-8IN
  • Bezeichnung:
    1,4-Dioxane solution