Handschuhbox Duo 1 mit Schleusen Antistatik, Aluminiumrahmen mit Scheiben aus ableitfähigem Polycarbonat. Boden aus ableitfähigem Po lyethylen. Frontseite mit vier Eingriffsöffnungen und zwei Paar Handschuhen Größe 9,75 aus ableitfähigem EPDM, drei K 1 * 1 ST
Artikelnr. BOHLV1735-08
Lieferant: Bohlender
Frequently Bought Together