Tri-Clamp GL-Adapter, Verbindungsstück aus PTFE zum Übergang von Tri-Clamp gemäß DIN 32 676 auf einen Anschluss-Stutzen mit GL-Gewin de. Universell chemisch beständig, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. 1 * 1 ST
BOHLD901-42
Frequently Bought Together