Kanister-Verteiler EX, Schraubkappe und beweglicher Verteilerkörper mit GL-Anschlusshälsen aus leitfähigem PTFE-EX. Ohne Erdungsans chluss, die Erdung erfolgt über einen ableitfähigen Kanister. Anschluss von Schläuchen oder Rohren mit BOLA-Laborvers 1 * 1 ST
Artikelnr. BOHLD772-32
Lieferant: Bohlender
Frequently Bought Together