ContactUsLinkComponent
Fass-Mehrfachverteiler EX, Schraubkappe passend für Fässer mit Innengewinde und beweglicher Verteilerkörper mit GL-Anschlusshälsen aus leitfähigem PTFE-EX. Bohrung mit Innengewinde M5x6 für Erdungsanschluss am Verteilerkörper. Durch die GL-Hälse las 1 * 1 ST
Artikelnr. BOHLD695-14
Lieferant:  Bohlender
undefined
Fass-Mehrfachverteiler EX, Schraubkappe passend für Fässer mit Innengewinde und beweglicher Verteilerkörper mit GL-Anschlusshälsen aus leitfähigem PTFE-EX. Bohrung mit Innengewinde M5x6 für Erdungsanschluss am Verteilerkörper. Durch die GL-Hälse las 1 * 1 ST
Artikelnr. BOHLD695-14
Lieferant:  Bohlender
Frequently Bought Together