Halbmond-Rührwellen EX, Mit ableitfähigem PTFE-EX überzogene Edelstahlwelle, kippbares Halbmond-Rührblatt mit Doppelnut und Rührblat taufnahme sind komplett aus leitfähigem PTFE-EX. Gute chemische Beständigkeit, das Medium nur mit PTFE-EX in Berührun 1 * 1 ST
Artikelnr. BOHLC276-14
Lieferant: Bohlender
Frequently Bought Together