ContactUsLinkComponent
Einschraub-Verbindungsstück mit Schliff EX, Aus ableitfähigem PTEF-EX. Zum Einschrauben an Anschlüsse von BOLA Reaktordeckeln. Ansch luss-Stutzen mit Schliffhülse. Mit sechseckiger Grifffläche in Standardschlüsselweite. Erdung erfolgt über Anschluss 1 * 1 ST
Artikelnr. BOHLB174-02
Lieferant:  Bohlender
undefined
Einschraub-Verbindungsstück mit Schliff EX, Aus ableitfähigem PTEF-EX. Zum Einschrauben an Anschlüsse von BOLA Reaktordeckeln. Ansch luss-Stutzen mit Schliffhülse. Mit sechseckiger Grifffläche in Standardschlüsselweite. Erdung erfolgt über Anschluss 1 * 1 ST
Artikelnr. BOHLB174-02
Lieferant:  Bohlender
Frequently Bought Together