ContactUsLinkComponent
Flex-Schläuche EX, Leitfähige Wellschläuche NW10 mit kreisförmigen, konzentrisch um die Längsachse angeordneten Wellen und 40 mm lan gen, zylindrischen Endstücken. Diese Endstücke können direkt an Fittings, Hähne oder Oliven angeschlossen werden. Bei 1 * 1 ST
Catalog # BOHLS1824-85
Supplier:  Bohlender
undefined
Flex-Schläuche EX, Leitfähige Wellschläuche NW10 mit kreisförmigen, konzentrisch um die Längsachse angeordneten Wellen und 40 mm lan gen, zylindrischen Endstücken. Diese Endstücke können direkt an Fittings, Hähne oder Oliven angeschlossen werden. Bei 1 * 1 ST
Catalog # BOHLS1824-85
Supplier:  Bohlender
Frequently Bought Together