Schläuche, PTFE
4,78 mm, 0,79 mm, 6,35 mm
Catalog # BOHLS1810-43
Supplier: Bohlender
Jump to:
Product Details & Documents
PTFE, weiß, durchscheinend.
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Frei von extrahierbaren Stoffen, physiologisch unbedenklich, bioverträglich
Diese Schläuche zeichnen sich durch eine antiadhäsive Oberfläche und ihre sehr guten dielektrischen Eigenschaften aus.
Temperaturbeständigkeit: −200 °C bis +260 °C
Specifications
- Schlauch Außen-Ø:6,35 mm
- Schlauch Innen-Ø:4,78 mm
- Wandstärke:0,79 mm
- Seq:40