AuftragsverfolgungKontakt
Probenauswurfstäbe
Probenauswurfstäbe
Probenauswurfstange, Edelstahl 316L, 1100 mm
Catalog # SAMP8570A-1100
Supplier:   Sampling Systems
Probenauswurfstäbe
Catalog # SAMP8570A-1100
Supplier:  Sampling Systems
Probenauswurfstäbe
Probenauswurfstäbe
Probenauswurfstange, Edelstahl 316L, 1100 mm
Price
280,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Probenauswurfstäbe sind zum leichteren Entnehmen von Proben konzipiert.
  • Ein nützliches Werkzeug zum Entnehmen von Proben
  • Wählen Sie einen Stab, der länger ist als der verwendete Probenehmer
  • Ab Lager verfügbar
  • Schnell lieferbar
Der Probenauswurfstab ist ein praktisches Werkzeug zum Entnehmen von schwer zu entnehmenden Proben, die in einem Probenehmer gesammelt wurden. Drücken Sie den Stab einfach in den Probenschaft, um das Material auszuwerfen.
Specifications
  • Bezeichnung:
    Probenauswurfstange
  • Länge:
    1100 mm
  • Material:
    Edelstahl 316L
  • Seq:
    02