ContactUsLinkComponent
Eintauchfühler PT 1000 Lemo, Eintauchfühler PT 1000, Fallschutzring Ø 5 mm. Der Anschluss erfolgt durch ein mit weißem PFA-Schlauch überzogenes Kabel (4 m lang) und montierter Steckverbidnung Typ Lemo® Stecker Größe 1, 2-Leiter-Technik. 1 * 1 ST
  BOHLP1992-20
 :  Bohlender
undefined
Eintauchfühler PT 1000 Lemo, Eintauchfühler PT 1000, Fallschutzring Ø 5 mm. Der Anschluss erfolgt durch ein mit weißem PFA-Schlauch überzogenes Kabel (4 m lang) und montierter Steckverbidnung Typ Lemo® Stecker Größe 1, 2-Leiter-Technik. 1 * 1 ST
  BOHLP1992-20
 :  Bohlender
Frequently Bought Together