ContactUsLinkComponent
Thermofühler PT 1000 Lemo, Mess-Sensor PT 1000 in einem PTFE ummantelten Edelstahlrohr (1.4571). Fühler Ø 8 mm, Fühlerspitzen Ø 6 m m, Fallschutzring Ø 12 mm. Der Anschluss erfolgt durch ein PFA-überzogenes Kabel (1,5 m lang) und montierter Steckver 1 * 1 ST
  BOHLP1962-25
 :  Bohlender
undefined
Thermofühler PT 1000 Lemo, Mess-Sensor PT 1000 in einem PTFE ummantelten Edelstahlrohr (1.4571). Fühler Ø 8 mm, Fühlerspitzen Ø 6 m m, Fallschutzring Ø 12 mm. Der Anschluss erfolgt durch ein PFA-überzogenes Kabel (1,5 m lang) und montierter Steckver 1 * 1 ST
  BOHLP1962-25
 :  Bohlender
Frequently Bought Together