AuftragsverfolgungKontakt
[EN]POTASSIUM HYDROXIDE STD SOLUTION 12N 1 * 500 mL | Avantor
[EN]POTASSIUM HYDROXIDE STD SOLUTION 12N 1 * 500 mL
Artikelnr. HACH23049H
Anbieter:   Hach
[EN]POTASSIUM HYDROXIDE STD SOLUTION 12N 1 * 500 mL
Artikelnr. HACH23049H
Anbieter:  Hach
CAS Nummer:  
[EN]POTASSIUM HYDROXIDE STD SOLUTION 12N 1 * 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
60,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.