SUMA FREEZE D2.9 2X5L 1 * 2 ST
Artikelnr. DIVY7522169
Lieferant: Diversey
Frequently Bought Together
Ethanol, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Wasser, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
n-Hexan ≥97%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Wasser USP, JP, Ph. Eur., gereinigt
Lieferant: VWR Chemicals
2-Propanol, SupraSolv® für die Gaschromatographie, Supelco®
Lieferant: Merck
Dichlormethan ≥99,8%, SupraSolv® für die GC-MS
Lieferant: Merck
Toluol ≥99,90%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol eurodenaturiert ≥96%, GPR RECTAPUR® (1:1:1)
Lieferant: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals