ContactUsLinkComponent
Analysenwaage, Mettler Modell: XSR105 . Höchstlast: 120 g Ablesbarkeit: 0,01 mg Wiederholbarkeit(Prüfgewicht): 0,02 mg (5 g) Mindesteinwaage (USP, 0,1%, typisch): 16 mg Justierung: Intern / FACT Abmessungen der Waagschale (BxT): 78 mm x 73 mm motorge 1 * 1 ST
Artikelnr. METB30355059
Lieferant:  Mettler - Toledo
Analysenwaage, Mettler Modell: XSR105 . Höchstlast: 120 g Ablesbarkeit: 0,01 mg Wiederholbarkeit(Prüfgewicht): 0,02 mg (5 g) Mindesteinwaage (USP, 0,1%, typisch): 16 mg Justierung: Intern / FACT Abmessungen der Waagschale (BxT): 78 mm x 73 mm motorge 1 * 1 ST
Artikelnr. METB30355059
Lieferant:  Mettler - Toledo
Frequently Bought Together