PROTEINASE K SOLUTION 25ML (20MG/ML) GENOMIC PCR GRADE PROTEINASE K SOLUTION 1 * 25 mL
Artikelnr. VIAG503-PK
Lieferant: VIAGEN BIOTECH
PROTEINASE K SOLUTION 25ML (20MG/ML) GENOMIC PCR GRADE PROTEINASE K SOLUTION 1 * 25 mL
Artikelnr. VIAG503-PK
Lieferant: VIAGEN BIOTECH
Frequently Bought Together
VWR®, Transferpipetten, Standard Line
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Etiketten, rund, temperaturbeständig
Lieferant: VWR Collection
Nukleinsäuren-Gel-Färbemittel, GelRed™ und GelGreen™
Lieferant: Biotium
VWR®, Nitrilhandschuhe
Lieferant: VWR Collection
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Lieferant: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Lieferant: EPPENDORF
VWR®, Mikroskop-Objektträger
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Lieferant: VWR Collection
VWR® Inoculating Loops and Needles, Disposable
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
Lieferant: VWR Collection
Eppendorf® Protein LoBind® Microcentrifuge Tubes
Lieferant: EPPENDORF
VWR®, PCR-Gefäße, 0,2 ml
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Storage Boxes for Sample Vials and Bottles, PP
Lieferant: VWR Collection
DirectPCR® DNA extraction system
Lieferant: VIAGEN BIOTECH
Einwegspritzen, dreiteilig, HENKE-JECT®
Lieferant: HENKE SASS WOLF
VWR®, Reagenzreservoirs
Lieferant: VWR Collection