Viskose Proben
Probenehmer für viskose Stoffe, Edelstahl 316L, 450 ml, 1500 mm
Artikelnr. SAMP7000S-1500
Anbieter: Sampling Systems
Springe zu:
Product Details & Documents
Ideal für die Probenahme von Cremes, Shampoos, Seifen, Honig und anderen semi-viskosen Medien.
Nach der Probenahme kann der Probenehmer für eine schnelle und gründliche Reinigung komplett zerlegt werden.
Spezifikationen
- Kapazität:450 ml
- Bezeichnung:Probenehmer für viskose Stoffe
- Länge:1500 mm
- Material:Edelstahl 316L
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.