Schweißerhandschuhe aus besonders geschmeidigem Ziegennappaleder, 15 cm lange Stulpe aus Spaltleder 1 * 5 PAAR
Artikelnr. MSPPDAMAS/11
Lieferant: MARKET SOURCE PART PROCESS
Schweißerhandschuhe aus besonders geschmeidigem Ziegennappaleder, 15 cm lange Stulpe aus Spaltleder 1 * 5 PAAR
Artikelnr. MSPPDAMAS/11
Lieferant: MARKET SOURCE PART PROCESS
Frequently Bought Together
VWR®, Nitrilhandschuhe
Lieferant: VWR Collection
VWR® Gesichtstücher
Lieferant: VWR Collection
pH-Indikatorstäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Sealing film for manual application, Parafilm® M
Lieferant: HEATHROW
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Lieferant: VWR Collection
VWR® NITRILE LIGHT, Nitrilhandschuhe
Lieferant: VWR Collection
Nitrilhandschuhe, Kimtech™ Purple Nitrile™
Lieferant: KIMBERLY CLARK
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Lieferant: VWR Collection