Multi Management Software, APT-COM™ 4
Verwalten, Aufzeichnen, Programmieren und Dokumentieren, das und noch viel mehr ist mit dieser Software möglich. Vom GLP-konformen Aufzeichnen bis zur komfortablen Programmerstellung und Verwaltung von bis zu 100 Geräten ist die APT-COM™ 4 in allen Branchen einsetzbar und erleichtet komplexe Arbeitsprozesse um ein Vielfaches.
- Zentraler Überblick über alle Geräte grafisch und tabellarisch
- Aufzeichnungsmanagement (anlegen, löschen, archivieren)
- Auswahl von fünf Menüsprachen: DE, EN, FR, IT, ES
- Grafischer und numerischer Programmeditor
- Erinnerungen einstellbar über Zeitgeberfunktion
- Dokumentation von Messwerten
- Export der Messwerte in CSV- und PDF-Format
BASIC Edition: Für einfache Anforderungen an Aufzeichnung und Dokumentation mit bis zu fünf vernetzten Geräten.
PROFESSIONAL Edition: Komfortable Geräte- und Benutzerverwaltung, die auf die BASIC-Edition aufbaut. Für die Vernetzung von bis zu 100 Geräten geeignet.
GLP Edition: Für die Arbeit nach GLP-konformen Bedingungen. Die Dokumentation der Messwerte erfolgt gemäß den Anforderungen der FDA-Richtlinien 21 CFR 11 manipulationssicher.
- Bezeichnung:APT-COM™ 4 GLP-Edition, for working under GLP-compliant conditions. Measured values are documented in a tamper-proof way in line with the requirements of FDA Regulation 21 CFR 11
- Seq:03
- Für:UF V