Multi Management Software, APT-COM™ 4
Product Details & Documents
Verwalten, Aufzeichnen, Programmieren und Dokumentieren, das und noch viel mehr ist mit dieser Software möglich. Vom GLP-konformen Aufzeichnen bis zur komfortablen Programmerstellung und Verwaltung von bis zu 100 Geräten ist die APT-COM™ 4 in allen Branchen einsetzbar und erleichtet komplexe Arbeitsprozesse um ein Vielfaches.
- Zentraler Überblick über alle Geräte grafisch und tabellarisch
- Aufzeichnungsmanagement (anlegen, löschen, archivieren)
- Auswahl von fünf Menüsprachen: DE, EN, FR, IT, ES
- Grafischer und numerischer Programmeditor
- Erinnerungen einstellbar über Zeitgeberfunktion
- Dokumentation von Messwerten
- Export der Messwerte in CSV- und PDF-Format
BASIC Edition: Für einfache Anforderungen an Aufzeichnung und Dokumentation mit bis zu fünf vernetzten Geräten.
PROFESSIONAL Edition: Komfortable Geräte- und Benutzerverwaltung, die auf die BASIC-Edition aufbaut. Für die Vernetzung von bis zu 100 Geräten geeignet.
GLP Edition: Für die Arbeit nach GLP-konformen Bedingungen. Die Dokumentation der Messwerte erfolgt gemäß den Anforderungen der FDA-Richtlinien 21 CFR 11 manipulationssicher.
Dokumente
Binder Multi Management Software, APT-COM™ 4
Produktliteratur
TDS APT-COM™ 4 for logging, controlling, and monitoring
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Bezeichnung:APT-COM™ 4 BASIC-Edition software, for logging and documentation requirements (up to 5 networked units)
- Seq:01
- Für:All M series Avantgarde.Line units